主要文件
8.43947
Sigma-Aldrich
乙二醇丙醚
for synthesis
别名:
2-丙氧基乙醇, 丙氧基乙醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH2OCH2CH2OH
CAS号:
分子量:
104.15
Beilstein:
1731983
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352112
EC索引号:
220-548-6
NACRES:
NA.22
等级
for synthesis
synthesis grade
质量水平
蒸汽压
1.3 mmHg ( 20 °C)
方案
≥99% (GC)
表单
liquid
自燃温度
230 °C
效能
3089 mg/kg LD50, oral (Rat)
876 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
dilution
(for synthesis)
折射率
n20/D 1.413 (lit.)
沸点
150-153 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
转变温度
flash point 48 °C
密度
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
CCCOCCO
InChI
1S/C5H12O2/c1-2-4-7-5-3-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
YEYKMVJDLWJFOA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.897 - 0.900
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Evaporation Number: 68
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
118.4 °F
闪点(°C)
48 °C