主要文件
8.43262
Sigma-Aldrich
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3:5,6-tetracarboxylic dianhydride
for synthesis
别名:
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3:5,6-tetracarboxylic dianhydride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H8O6
CAS号:
分子量:
248.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352115
EC索引号:
217-009-2
NACRES:
NA.22
质量水平
表单
powder
mp
300 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O1C(=O)C2C3C4C(C(C2C1=O)C=C3)C(=O)OC4=O
InChI
1S/C12H8O6/c13-9-5-3-1-2-4(7(5)11(15)17-9)8-6(3)10(14)18-12(8)16/h1-8H
InChI key
XLOGCGOPKPCECW-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3