About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H10N2O2
CAS号:
分子量:
238.24
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
EC索引号:
204-922-6
NACRES:
NA.22
蒸汽压
<1 hPa ( 25 °C)
质量水平
方案
≥88.0% (HPLC)
表单
powder
自燃温度
>400 °C
效能
5790 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
7 (20 °C in H2O)
mp
268 °C
转变温度
flash point 340 °C
密度
1.44 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Nc1c2c(c(cc1)N)C(=O)c3c(cccc3)C2=O
InChI
1S/C14H10N2O2/c15-9-5-6-10(16)12-11(9)13(17)7-3-1-2-4-8(7)14(12)18/h1-6H,15-16H2
InChI key
FBMQNRKSAWNXBT-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (HPLC, area%): ≥ 88.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
644.0 °F - closed cup
闪点(°C)
340 °C - closed cup