主要文件
8.41638
Sigma-Aldrich
Trimethyloxonium tetrafluoroborate
for synthesis
别名:
Trimethyloxonium tetrafluoroborate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H9BF4O
CAS号:
分子量:
147.91
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
EC索引号:
206-994-4
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥95.0% (acidimetric)
表单
crystals
mp
202-203 °C (sublimed)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[B+3].[F-].[F-].[F-].[F-].[O+](C)(C)C
InChI
1S/C3H9O.B.4FH/c1-4(2)3;;;;;/h1-3H3;;4*1H/q+1;+3;;;;/p-4
InChI key
KAAQTDVQNWMZJT-UHFFFAOYSA-J
分析说明
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Identity (IR): passes test
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
补充剂危害
储存分类代码
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3