About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H8N2
CAS号:
分子量:
180.21
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
EC索引号:
200-629-2
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
表单
powder
效能
132 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
117-119 °C
溶解性
2.69 g/L
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
n1c2c3ncccc3ccc2ccc1
InChI
1S/C12H8N2/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1/h1-8H
InChI key
DGEZNRSVGBDHLK-UHFFFAOYSA-N
应用
- 光电应用:用1,10-菲咯啉合成铕(III)ß-二酮配合物,说明它在发红光显示技术中的重要潜力,拓宽了它的光电器件用途(Redhu et al., 2024)。
- 光伏器件效率:涉及有机电子传输层(ETL)的研究,用1,10-菲咯啉提高碳电极钙钛矿太阳能电池的性能,推进太阳能技术发展(Ijaz et al., 2024)。
- 绿色化学催化剂:1,10-菲咯啉作为锰(II)基系统的催化剂用于杂环有机物的水相合成,表明它具有促进环保化学过程的作用(Mondal et al., 2024)。
- 配体的合成与表征:详述基于1,10-菲咯啉中心的水溶性配体的合成与谱学分析,将它的用途扩展至开发配位化学用新分子配体(Nycz et al., 2024)。
分析说明
含量测定(HClO₄): ≥ 99.0 %
熔程(下限值): ≥ 115 °C
熔程(上限值): ≤ 119 °C
鉴别(IR):符合检验
熔程(下限值): ≥ 115 °C
熔程(上限值): ≤ 119 °C
鉴别(IR):符合检验
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
储存分类代码
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3