主要文件
8.41424
Sigma-Aldrich
tert-Butylhydroquinone
for synthesis
别名:
tert-Butylhydroquinone, 2-tert.-Butyl-1,4-dihydroxybenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H14O2
CAS号:
分子量:
166.22
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
EC索引号:
217-752-2
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥97.0% (GC)
表单
powder
自燃温度
457 °C
效能
700 mg/kg LD50, oral (Rat)
沸点
295 °C/1013 hPa
mp
127-129 °C
转变温度
flash point 171 °C
密度
1.05 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Oc1c(cc(cc1)O)C(C)(C)C
InChI
1S/C10H14O2/c1-10(2,3)8-6-7(11)4-5-9(8)12/h4-6,11-12H,1-3H3
InChI key
BGNXCDMCOKJUMV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 126 °C
Melting range (upper value): ≤ 129 °C
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
195.8 °F - closed cup
闪点(°C)
91 °C - closed cup
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1