文件
8.41225
Sigma-Aldrich
Methyl cyclopropanecarboxylate
for synthesis
别名:
Methyl cyclopropanecarboxylate, Cyclopropanecarboxylic acid methyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H8O2
CAS号:
分子量:
100.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
220-690-9
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
435 °C
bp
119 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point 17 °C
密度
0.983 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C5H8O2/c1-7-5(6)4-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI 密鑰
PKAHQJNJPDVTDP-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.995 - 0.999
Identity (IR): passes test
象形圖
FlameSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Dermal - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
64.4 °F - closed cup
閃點(°C)
18 °C - closed cup