文件
8.41086
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-dimethylaminobenzoate
for synthesis
别名:
Ethyl 4-dimethylaminobenzoate, 4-Dimethylaminobenzoic acid ethyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H15NO2
CAS号:
分子量:
193.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
233-634-3
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
powder
mp
63-65 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C11H15NO2/c1-4-14-11(13)9-5-7-10(8-6-9)12(2)3/h5-8H,4H2,1-3H3
InChI 密鑰
FZUGPQWGEGAKET-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 63 °C
Melting range (upper value): ≤ 65 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Health hazardEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3