About This Item
经验公式(希尔记法):
C60H108O8
CAS号:
分子量:
957.49
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
EC索引号:
247-569-3
NACRES:
NA.22
蒸汽压
<1.4 hPa ( 20 °C)
质量水平
表单
liquid
效能
39800 mg/kg LD50, oral (Rat)
运动粘度
120 cSt(40 °C)
转变温度
flash point 225 °C
溶解性
insoluble <0.001 g/L
密度
0.95 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O1[C@@H]([C@H]([C@@H](C1)O)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C(OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C60H108O8/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-56(62)65-53-55(67-57(63)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)60-59(54(61)52-66-60)68-58(64)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h25-30,54-55,59-61H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-/t54-,55?,59+,60-/m1/s1
InChI key
PRXRUNOAOLTIEF-XDTJCZEISA-N
应用
- 大分子稳定化:将Span® 85用作在非极性介质中制备PMMA胶体颗粒的稳定剂,证明了在各种条件下都能有效保持稳定性,这对于制备涂料和先进材料的工业应用至关重要(Liu et al., 2022)。
- 增强型纳米乳剂系统:它在形成包封多烯紫杉醇和姜黄素的雾化纳米乳系统中发挥着关键作用,该系统通过增强药物递送机制改善治疗结果,可用于癌症治疗(Abdul Rahman et al., 2020)。
- 护肤配方:Span® 85在用于紫外线防护的微乳基水凝胶的配方和临床评估中是不可或缺的,通过提高防晒系数和皮肤相容性证明了其在护肤品中的效用(Ebrahimi et al., 2019)。
- 经皮给药:将这种表面活性剂用于定制新型软纳米囊泡,称为′柔性体′,增强经皮给药,这对于无创治疗应用和提高患者依从性至关重要(Mansour et al., 2019)。
分析说明
羟值:55 - 75
皂化值:170 - 190
鉴别(IR):符合检验
由于其特定的熔程,产物可以是固体、液体、固化熔体或过冷熔体。
皂化值:170 - 190
鉴别(IR):符合检验
由于其特定的熔程,产物可以是固体、液体、固化熔体或过冷熔体。
法律信息
Span is a registered trademark of Croda International PLC
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
437.0 °F
闪点(°C)
225 °C