蒸汽压
<1.4 hPa ( 20 °C)
质量水平
表单
powder
效能
>15900 mg/kg LD50, oral (Rat)
沸点
>100 °C/1013 hPa
mp
53 °C
转变温度
flash point >149 °C
密度
0.98 g/cm3 at 25 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O1[C@@H]([C@H]([C@@H](C1)O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)C(OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C60H114O8/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-56(62)65-53-55(67-57(63)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)60-59(54(61)52-66-60)68-58(64)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h54-55,59-61H,4-53H2,1-3H3/t54-,55?,59+,60-/m1/s1
InChI key
IJCWFDPJFXGQBN-BIFNRIDTSA-N
应用
Span® 65 for synthesis. CAS 26658-19-5, molar mass 963.55 g/mol.
分析说明
Hydroxyl value: 66 - 80
Saponification value: 176 - 188
Identity (IR): passes test
Saponification value: 176 - 188
Identity (IR): passes test
法律信息
Span is a registered trademark of Croda International PLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
302.0 °F - closed cup
闪点(°C)
150.00 °C - closed cup