主要文件
8.40104
Sigma-Aldrich
1,5-Naphthalenedisulfonic acid
for synthesis
别名:
1,5-Naphthalenedisulfonic acid, Armstrong acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H8O6S2
CAS号:
分子量:
288.30
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
201-317-9
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
51 hPa ( 50 °C)
品質等級
化驗
≥97.0% (HPLC)
效力
2420 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
2.4 (20 °C, 1 g/L in H2O)
mp
110 °C (decomposes)
溶解度
1030 g/L
體積密度
900 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C10H8O6S2/c11-17(12,13)9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)18(14,15)16/h1-6H,(H,11,12,13)(H,14,15,16)
InChI 密鑰
XTEGVFVZDVNBPF-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Water (K. F.): 22.0 - 26.0 %
Identity (IR): passes test
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3