主要文件
8.40015
Sigma-Aldrich
Phenolsulfonic acid
(65% solution in water) for synthesis
别名:
4-Hydroxybenzenesulfonic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
liquid
效力
4200 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
密度
1.33 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
分析報告
Assay (acidimetric): 65.0 - 75.0 %
Water (K. F.): 25.0 - 35.0 %
Identity (IR): passes test
象形圖
CorrosionHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1