主要文件
8.22049
Sigma-Aldrich
Dodecenylsuccinic anhydride
(mixture of isomers) for synthesis
别名:
Dodecenylsuccinic anhydride, 3-(2-Dodecylen-1-yl)-dihydro-2,5-furandione
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H26O3
CAS号:
分子量:
266.38
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352115
EC索引号:
246-917-1
NACRES:
NA.22
蒸汽压
26 hPa ( 200 °C)
质量水平
表单
liquid
效能
2550 mg/kg LD50, oral (Rat)
6200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值(酸碱度)
2-4 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
沸点
200 °C/27 hPa
转变温度
flash point 127 °C
密度
1.01 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O1C(=O)C(CC1=O)\C=C\CCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H26O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-13-15(17)19-16(14)18/h11-12,14H,2-10,13H2,1H3/b12-11+
InChI key
WVRNUXJQQFPNMN-VAWYXSNFSA-N
分析说明
Assay (morpholine method): ≥ 96.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.005 - 1.008
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
352.4 °F - closed cup
闪点(°C)
178 °C - closed cup