主要文件
8.22048
Sigma-Aldrich
1-Dodecene
for synthesis
别名:
1-Dodecene, 1-Dodecylene
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)9CH=CH2
CAS号:
分子量:
168.32
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352002
EC索引号:
203-968-4
NACRES:
NA.22
蒸汽压
0.193 hPa ( 25 °C)
质量水平
方案
≥94.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
226 °C
效能
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.6-5.4 % (v/v)
运动粘度
0.68 cSt(100 °C)
沸点
213-216 °C/1013 hPa
mp
-35 °C
转变温度
flash point 77 °C
密度
0.76 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
C(CCCCC)CCCCC=C
InChI
1S/C12H24/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3
InChI key
CRSBERNSMYQZNG-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.758 - 0.759
Identity (IR): passes test
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Asp. Tox. 1
补充剂危害
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
170.6 °F
闪点(°C)
77 °C
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2