蒸汽壓力
<0.0001 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
crystals
效力
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
243 °C
溶解度
800 g/L
密度
1.07 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C10H16N.ClH/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8H,9H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
KXHPPCXNWTUNSB-UHFFFAOYSA-M
分析報告
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Identity (IR): passes test
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2