主要文件
8.21861
Sigma-Aldrich
1-Octanethiol
for synthesis
别名:
1-Octanethiol, n-Octyl mercaptan
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)7SH
CAS号:
分子量:
146.29
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352105
EC索引号:
203-918-1
NACRES:
NA.22
蒸汽压
0.3 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
自燃温度
240 °C
效能
2000-2450 mg/kg LD50, oral (Rat)
沸点
199 °C/1013 hPa
mp
-49 °C
转变温度
flash point 70 °C
溶解性
0.004 g/L
密度
0.84 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
SCCCCCCCC
InChI
1S/C8H18S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI key
KZCOBXFFBQJQHH-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.841 - 0.845
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
154.4 °F - closed cup
闪点(°C)
68 °C - closed cup
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2