主要文件
8.21107
Sigma-Aldrich
Tetrapropyl orthotitanate
for synthesis
别名:
Tetrapropyl orthotitanate, Propyl titanate(IV), Titanic acid tetrapropyl ester, Titanium tetrapropylate, Orthotitanic acid tetrapropyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3CH2CH2O)4Ti
CAS号:
分子量:
284.22
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
EC索引号:
221-411-3
NACRES:
NA.22
质量水平
表单
liquid
沸点
170 °C/36 hPa
转变温度
flash point 38 °C
密度
1.05 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Ti](OCCC)(OCCC)(OCCC)OCCC
InChI
1S/4C3H7O.Ti/c4*1-2-3-4;/h4*2-3H2,1H3;/q4*-1;+4
InChI key
HKJYVRJHDIPMQB-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (ex Ti): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.041 - 1.044
Identity (IR): passes test
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
100.4 °F - closed cup
闪点(°C)
38 °C - closed cup