主要文件
8.21024
Sigma-Aldrich
五硫化磷
for synthesis
别名:
五硫化二磷(V)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
P2S5
CAS号:
分子量:
222.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352303
酶委員會索引編號:
215-242-4
NACRES:
NA.22
bp:
515 °C
品質等級
形狀
powder
自燃溫度
142 °C
效力
389 mg/kg LD50, oral (Rat)
3160 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
濃度
27.8-28.8%
pH值
1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
515 °C
mp
280-284 °C (lit.)
密度
2.09 g/mL at 25 °C (lit.)
體積密度
900‑1100 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
S=P(=S)SP(=S)=S
InChI
1S/P2S5/c3-1(4)7-2(5)6
InChI 密鑰
HWVAJUNEPOKXLF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
Assay P: 27.8 - 28.8 %
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Sol. 1 - Water-react 1
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3