主要文件
8.21001
Sigma-Aldrich
Phenyl isocyanate
for synthesis
别名:
Phenyl isocyanate, Isocyanic acid phenyl ester, Isocyanatobenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
119.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352118
酶委員會索引編號:
203-137-6
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
2.5 hPa ( 20 °C)
品質等級
200
300
形狀
liquid
自燃溫度
645 °C
效力
800 mg/kg LD50, oral (Rat)
7130 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2 % (v/v)
bp
165 °C/1013 hPa
mp
-33 °C
轉變溫度
flash point 51 °C
溶解度
0.617 g/L (Hydrolysis)
密度
1.10 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H5NO/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
InChI 密鑰
DGTNSSLYPYDJGL-UHFFFAOYSA-N
一般說明
for synthesis
應用
Phenyl isocyanate for synthesis. CAS 103-71-9, EC Number 203-137-6, chemical formula C₆H₅NCO.
分析報告
Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.093 - 1.095Identity (IR)passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°C)
51 °C - closed cup