Key Documents
8.20760
Sigma-Aldrich
di-Manganese decacarbonyl
for synthesis
别名:
di-Manganese decacarbonyl, Decacarbonyldimanganese, Manganese carbonyl
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Mn2(CO)10
CAS号:
分子量:
389.98
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161603
酶委員會索引編號:
233-445-6
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
crystals
mp
150 °C
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/10CO.2Mn/c10*1-2;;
InChI 密鑰
QFEOTYVTTQCYAZ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (out of Mn): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1