文件
8.20744
Sigma-Aldrich
Potassium-O-ethyldithiocarbonate
for synthesis
别名:
Potassium-O-ethyldithiocarbonate, Potassium ethylxanthogenate, Potassium xanthogenate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H5KOS2
CAS号:
分子量:
160.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
205-439-3
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
solid
效力
1700 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
9-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
209-214 °C (decomposes)
溶解度
1090 g/L
體積密度
400‑600 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C3H6OS2.K/c1-2-4-3(5)6;/h2H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
JCBJVAJGLKENNC-UHFFFAOYSA-M
分析報告
Assay (iodometric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
204.8 °F
閃點(°C)
96 °C