主要文件
8.20696
Sigma-Aldrich
2-Imidazolidinethione
for synthesis
别名:
2-Imidazolidinethione, N,N′-Ethylenethiourea
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H6N2S
CAS号:
分子量:
102.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352115
EC索引号:
202-506-9
NACRES:
NA.22
蒸汽压
<1 hPa ( 25 °C)
质量水平
方案
≥98.0% (HPLC)
表单
solid
效能
710 mg/kg LD50, oral (Rat)
沸点
240 °C/1010 hPa
mp
199 °C
转变温度
flash point 253 °C
溶解性
8 g/L
密度
1.4 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
750‑900 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
S=C1NCCN1
InChI
1S/C3H6N2S/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)
InChI key
PDQAZBWRQCGBEV-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 196 °C
Melting range (upper value): ≤ 199 °C
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation markHealth hazard
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
储存分类代码
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3