主要文件
8.20643
Sigma-Aldrich
1-Hexyne
for synthesis
别名:
1-Hexyne
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H10
CAS号:
分子量:
82.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352003
酶委員會索引編號:
211-736-9
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
3535 kPa
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
263 °C
bp
71-72 °C/1013 hPa
mp
-132 °C
轉變溫度
flash point -20 °C
溶解度
0.36 g/L (experimental)
密度
0.72 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C(CC)CC#C
InChI
1S/C6H10/c1-3-5-6-4-2/h1H,4-6H2,2H3
InChI 密鑰
CGHIBGNXEGJPQZ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.715 - 0.720
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-4.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-20 °C - closed cup