主要文件
8.20546
Sigma-Aldrich
N-Dodecylpyridinium chloride
for synthesis
别名:
N-Dodecylpyridinium chloride, N-Laurylpyridinium chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)11C5H5NCl
CAS号:
分子量:
283.88
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
EC索引号:
203-232-2
NACRES:
NA.22
质量水平
表单
powder
自燃温度
270 °C
效能
203 mg/kg LD50, oral (Rat)
1684 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH值(酸碱度)
4 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
87-89 °C
转变温度
flash point 160 °C
溶解性
600 g/L
密度
1.04 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Cl-].[n+]1(ccccc1)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C17H30N.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-18-16-13-11-14-17-18;/h11,13-14,16-17H,2-10,12,15H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
GKQHIYSTBXDYNQ-UHFFFAOYSA-M
分析说明
Assay (argentometric): ≥ 93.0 %
Identity (IR): passes test
Water (K. F.): 2.0 - 6.0 %
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
320.0 °F
闪点(°C)
160 °C