化驗
≥95.0% (GC)
形狀
crystals
效力
2370 mg/kg LD50, oral (Rat)
4500 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
220-225 °C/1.33 hPa
mp
135 °C
密度
1.3 g/cm3 at 20 °C
體積密度
560 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C18H16N2/c1-3-7-15(8-4-1)19-17-11-13-18(14-12-17)20-16-9-5-2-6-10-16/h1-14,19-20H
InChI 密鑰
UTGQNNCQYDRXCH-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1