主要文件
8.20482
Sigma-Aldrich
二羟基丙酮
for synthesis
别名:
二羟基丙酮, 1,3-二羟基二甲基酮,DHA,1,3-二羟基二甲基酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H6O3
CAS号:
分子量:
90.08
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352115
EC索引号:
202-494-5
NACRES:
NA.22
蒸汽压
<0.01 Pa ( 20 °C)
质量水平
表单
powder
效能
>16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
4-6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
沸点
188 °C (decomposition,OECD Test Guideline 103)
mp
96.5 °C (Monomer)
密度
1.52 g/cm3 at 20 °C (OECD Test Guideline 109)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OCC(=O)CO
InChI
1S/C3H6O3/c4-1-3(6)2-5/h4-5H,1-2H2
InChI key
RXKJFZQQPQGTFL-UHFFFAOYSA-N
应用
  • 甘油氧化催化剂的生物合成:研究用紫丁香叶子提取物合成Au/CuO催化剂,用于高效地选择性氧化甘油为1,3-二羟基丙酮,提供一种可持续的催化剂生产方法(Yuan et al., 2023)。
  • 光催化制氢:研究用橄榄石来源的生物炭作为Pt/TiO(2)-碳光催化剂的碳质载体,用于通过甘油水溶液的光催化重整(photoreforming)制备氢,有助了解可再生能源以及二羟基丙酮在可持续技术中的作用(Escamilla-Mejía et al., 2023)。
分析说明
性状:白色至类白色无细结晶自由流动粉体,最终带有颗粒状部分。
含量测定(原子周期滴定): ≥ 98%
鉴别(IR光谱):确认
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1