蒸汽壓力
0.0032 hPa ( 25 °C)
品質等級
形狀
powder
效力
350 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
6 (20 °C, 0.2 g/L in H2O)
mp
62-65 °C
體積密度
500 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C9H20N2S/c1-3-5-7-10-9(12)11-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3,(H2,10,11,12)
InChI 密鑰
KFFQABQEJATQAT-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (of S): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 63 °C
Melting range (upper value): ≤ 66 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 63 °C
Melting range (upper value): ≤ 66 °C
Identity (IR): passes test
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3