文件
8.20255
Sigma-Aldrich
Carbazole
for synthesis
别名:
Carbazole, Diphenylenimine, 9-Azafluorene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H9N
CAS号:
分子量:
167.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
201-696-0
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥95.0% (GC)
形狀
powder
效力
>16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
355 °C/1013 hPa
mp
244-246 °C
轉變溫度
flash point 220 °C
體積密度
620 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C12H9N/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8,13H
InChI 密鑰
UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 243 °C
Melting range (upper value): ≤ 246 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Muta. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
428.0 °F - closed cup
閃點(°C)
220.0 °C - closed cup