主要文件
8.20248
Sigma-Aldrich
过氧化二叔丁基
for synthesis
别名:
过氧化二叔丁基
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H18O2
CAS号:
分子量:
146.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352120
EC索引号:
203-733-6
NACRES:
NA.22
蒸汽压
1000 hPa ( 110 °C)
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
182 °C
效能
>25000 mg/kg LD50, oral (Rat)
反应适用性
reagent type: oxidant
mp
-40 °C
转变温度
flash point 4 °C
密度
0.80 g/cm3 at 20 °C
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
O(OC(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H18O2/c1-7(2,3)9-10-8(4,5)6/h1-6H3
InChI key
LSXWFXONGKSEMY-UHFFFAOYSA-N
应用
  • Combustion characteristics of DTBP: 本文研究了 DTBP 的燃烧特性,揭示其作为十六烷助推剂和甲基自由基来源的作用——这对于研究基元反应至关重要 (Preubker et al., 2021)。
  • DTBP in alpha-Alkylation of alpha-Amino Carbonyl Compounds: 本研究详细介绍了 DTBP 促进的 α-烷基化过程,通过简单烷烃提高了 α-氨基羰基化合物的合成效率 (Peng et al., 2014)。
分析说明
含量测定(GC,面积%): ≥ 98.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.795 - 0.797
鉴别(IR):符合检验
象形图
FlameHealth hazard
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Org. Perox. E
储存分类代码
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 1
闪点(°F)
42.8 °F - closed cup
闪点(°C)
6 °C - closed cup