方案
≥96.0% (GC)
表单
powder
自燃温度
324 °C
mp
108-110 °C (External MSDS)
转变温度
flash point 154 °C (External MSDS)
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Oc1c(cccc1)c2c(cccc2)O
InChI
1S/C12H10O2/c13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14/h1-8,13-14H
InChI key
IMHDGJOMLMDPJN-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 106 °C
Melting range (upper value): ≤ 109 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 106 °C
Melting range (upper value): ≤ 109 °C
Identity (IR): passes test
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
309.2 °F - (External MSDS)
闪点(°C)
154 °C - (External MSDS)