主要文件
8.19244
Sigma-Aldrich
Methyl acetate
special quality
别名:
Methyl acetate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H6O2
CAS号:
分子量:
74.08
MDL编号:
UNSPSC代码:
12191600
质量水平
储存温度
no temp limit
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3
InChI key
KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
8.6 °F - closed cup
闪点(°C)
-13 °C - closed cup