主要文件
8.18806
Sigma-Aldrich
Triethylsilane
for synthesis
别名:
Triethylsilane
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H5)3SiH
CAS号:
分子量:
116.28
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
EC索引号:
210-535-3
NACRES:
NA.22
蒸汽压
>1 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥99.0% (GC)
反应适用性
reagent type: reductant
沸点
107-109 °C/1013 hPa
转变温度
flash point -6 °C
密度
0.73 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Si](CC)(CC)CC
InChI
1S/C6H15Si/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI key
QXTIBZLKQPJVII-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.730 - 0.732
Identity (IR): passes test
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
21.2 °F
闪点(°C)
-6 °C