主要文件
8.18784
Sigma-Aldrich
3-Nonanol
for synthesis
别名:
3-Nonanol, Ethyl hexyl carbinol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)5CH(OH)CH2CH3
CAS号:
分子量:
144.25
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
210-850-6
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥96.0% (GC)
bp
192-194 °C
轉變溫度
flash point 96 °C
密度
0.82 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C9H20O/c1-3-5-6-7-8-9(10)4-2/h9-10H,3-8H2,1-2H3
InChI 密鑰
GYSCXPVAKHVAAY-UHFFFAOYSA-N
應用
3-Nonanol for synthesis. CAS No. 624-51-1, EC Number 210-850-6.
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.823 - 0.826
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
204.8 °F - closed cup
閃點(°C)
96 °C - closed cup