主要文件
8.18738
Sigma-Aldrich
2-Methylphenyl isothiocyanate
for synthesis
别名:
2-Methylphenyl isothiocyanate, 3-Tolyl isothiocyanate, Isothiocyanic acid 2-methylphenyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
2(CH3)C6H4NCS
CAS号:
分子量:
149.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352118
酶委員會索引編號:
210-390-6
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
bp
238-240 °C
轉變溫度
flash point 108 °C
密度
1.11 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
S=C=Nc1c(cccc1)C
InChI
1S/C8H7NS/c1-7-4-2-3-5-8(7)9-6-10/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
JYKYYPPZLPVIBY-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.107 - 1.111
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
226.4 °F - closed cup
閃點(°C)
108 °C - closed cup