主要文件
8.18661
Sigma-Aldrich
2-tert-Butylamino-ethanol
for synthesis
别名:
2-tert-Butylamino-ethanol, N-tert-Butylethanolamin
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3CNHCH2CH2OH
CAS号:
分子量:
117.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
EC索引号:
225-034-5
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥99.0% (GC)
效能
1620 mg/kg LD50, oral (Rat)
635 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
沸点
176-177 °C/1013 hPa
mp
40-43 °C
转变温度
flash point 69 °C
密度
0.86 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
N(C(C)(C)C)CCO
InChI
1S/C6H15NO/c1-6(2,3)7-4-5-8/h7-8H,4-5H2,1-3H3
InChI key
IUXYVKZUDNLISR-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
象形图
CorrosionSkull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
No data available
闪点(°C)
No data available