主要文件
8.18455
Sigma-Aldrich
Eugenol
for synthesis
别名:
Eugenol, 4-Allyl-2-methoxyphenol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
2-(CH3O)-4-(CH2=CHCH2)C6H3OH
CAS号:
分子量:
164.20
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
EC索引号:
202-589-1
NACRES:
NA.22
蒸汽压
<0.1 hPa ( 25 °C)
质量水平
方案
≥99.0% (GC)
表单
liquid
效能
1930 mg/kg LD50, oral (Rat)
沸点
252 °C/1013 hPa
mp
-9.2 °C
转变温度
flash point >110 °C
密度
1.07 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O(C)c1c(ccc(c1)CC=C)O
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3,5-7,11H,1,4H2,2H3
InChI key
RRAFCDWBNXTKKO-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.064 - 1.066
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
255.2 °F - closed cup
闪点(°C)
124 °C - closed cup