主要文件
8.18356
Sigma-Aldrich
过氧化氢尿素
for synthesis
别名:
过氧化氢尿素, 过氧化碳酰胺粉末、过氧化氢尿素粉末
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CH4N2O · H2O2
CAS号:
分子量:
94.07
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352120
EC索引号:
204-701-4
NACRES:
NA.22
质量水平
表单
solid
效能
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
反应适用性
reagent type: oxidant
pH值(酸碱度)
6.3 (20 °C in H2O)
mp
75-85 °C (decomposition)
溶解性
500 g/L
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
NC(=O)N.OO
InChI
1S/CH4N2O.H2O2/c2-1(3)4;1-2/h(H4,2,3,4);1-2H
InChI key
AQLJVWUFPCUVLO-UHFFFAOYSA-N
分析说明
含量(碘量法):33.0 - 37.0 %
象形图
Flame over circleCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2