主要文件
8.17076
SAFC
TWEEN® 60(聚山梨酯)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., JPE, NF
制药生产
别名:
聚氧乙烯脱水山梨糖醇单硬脂酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
EC索引号:
500-020-4
价格与库存信息目前不能提供
Agency
JPE
NF
Ph. Eur.
质量水平
蒸汽压
<10 hPa ( 20 °C)
产品线
EMPROVE® ESSENTIAL
表单
viscous liquid
技术
API processing | nano-milling: suitable
pH值(酸碱度)
4,0-7.7 (25 °C, 50 g/L in H2O)
运动粘度
170-320 cSt(40 °C)
转变温度
flash point >149 °C
密度
1.1 g/cm3 at 20 °C
应用
liquid formulation
ophthalmics
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
solubility enhancement
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
O1C(C(C(C1)OCCO)OCCO)C(OCCO)COCCOC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
一般描述
在制剂配制过程中,寻找既能满足您的应用需求同时又符合监管要求的合适辅料是一项复杂棘手的难题。凭借应用专业技术和监管专业知识,我们可针对您的开发、扩大化及生产过程提供提供支持。
作为Emprove®计划的一部分,我们的原料随附完备的支持文件,以帮助您确保自己的制药和生物制药产品合规、维持完整供应链透明度并规避相关风险。我们的SAFC®高质量产品线面向生物制药和制药制剂和生产应用,经过严格的质控程序检验,同时严格遵守适用的cGMP指南生产。
应用
聚山梨酯60可用作各种液体制剂中的表面活性剂,同时可用作乳化剂、增溶剂和润湿剂。
法律信息
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1