主要文件
8.17006
SAFC
聚乙二醇
4000, powder, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., NF
制药生产
别名:
聚(乙二醇), 聚二醇,聚环氧乙烷,聚氧乙烯,PEG 4000, PEG
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H(OCH2CH2)nOH
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
13111021
EC索引号:
500-038-2
Agency
NF
Ph. Eur.
质量水平
蒸汽压
<0.01 hPa ( 20 °C)
产品线
EMPROVE® EXPERT
表单
powder
solid
自燃温度
>320 °C (DIN 51794)
分子量
average Mn 4000
技术
API processing | nano-milling: suitable
pH值(酸碱度)
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
53-58 °C
转变温度
flash point 270 °C
密度
1.2 g/cm3 at 20 °C
应用
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
solubility enhancement
运输
ambient
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
对于药物制剂而言,在成功发布药物成品之前,需要考虑特别因素和克服特别阻力,例如制剂稳定性、释放动力学和生物利用度带来的瓶颈问题。凭借应用技巧和监管专业知识,我们可为您开发、放大和生产中的每一步骤提供支持。
作为Emprove® 计划的一部分,我们的原料随附完备文件,以便助力您制药和生物制药产品合规性、完整供应链透明度以及风险规避。我们的SAFC®高质量产品线面向生物制药和制药制剂和生产应用,经过严格的质控程序检验,同时严格遵守适用的cGMP指南生产。
应用
聚乙二醇(PEG)是一种多功能聚合物,可在固体、半固体和液体制剂中使用。应用广泛,可提高API溶解性、作为片剂包衣的润滑剂、作为载体等。我们齐全的PEG产品包括不同分子量的各式大小聚合物,满足您各种特别应用需求。
法律信息
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
281.5 °F - closed cup
闪点(°C)
138.6 °C - closed cup
访问文档库
商品
3D printing can overcome challenges during formulation development, with a focus on enhancing API bioavailability in solid dispersions. Find out how in this technical article.
3D printing can overcome challenges during formulation development, with a focus on enhancing API bioavailability in solid dispersions. Find out how in this technical article.
3D printing can overcome challenges during formulation development, with a focus on enhancing API bioavailability in solid dispersions. Find out how in this technical article.
3D printing can overcome challenges during formulation development, with a focus on enhancing API bioavailability in solid dispersions. Find out how in this technical article.