主要文件
8.16019
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-Proline
for synthesis
别名:
(S)-(-)-Proline, Pro
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H9NO2
CAS号:
分子量:
115.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
EC索引号:
205-702-2
NACRES:
NA.22
质量水平
表单
solid
效能
>5110 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
220-222 °C (decomposition)
溶解性
1500 g/L
密度
1.35-1.38 g/cm3 at 25 °C
堆积密度
500 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[N+H2]1C(CCC1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)
InChI key
ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=4 in water): -86.0 - -84.0 °
Identity (IR): passes test
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1