主要文件
8.1501A
Sigma-Aldrich
溶于D ₂ O中的20%氯化氘溶液
deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy MagniSolv
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12142201
NACRES:
NA.22
等级
NMR grade
质量水平
表单
liquid
浓度
≥20 wt. %
技术
NMR: suitable
密度
1.189 g/cm3
一般描述
各种MagniSolv氘代溶剂具有极低的残留水、优异的化学纯度和最高的同位素富集度,可以满足研究人员最苛刻的要求。根据实际应用和 NMR光谱仪的灵敏度,我们提供氘代度在98%至99.96%之间的溶剂。对于所有水溶性氘代标准产品,根据Karl Fischer法和 NMR法测定水含量。
分析说明
氘代度: ≥ 99.5 %
含量(重量%): ≥ 20 %
推荐产品
请浏览我们全新的在线门户网站ChemisTwin®,进行NMR波谱的验证和定量。了解更多或联系我们免费试用
法律信息
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1