Key Documents
8.14713
Sigma-Aldrich
Tetraethylene pentamine
(mixture of aliphatic amines) for synthesis
别名:
Tetraethylene pentamine, 1,4,7,10,13-Pentaazatridecane
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H23N5
CAS号:
分子量:
189.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
203-986-2
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
<0.1 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥95.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
330 °C
效力
3990 mg/kg LD50, oral (Rat)
660 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.1-15 % (v/v)
pH值
11.8 (20 °C, 20 g/L in H2O)
bp
330 °C/1013 hPa
mp
-30 °C
轉變溫度
flash point 193 °C
密度
0.998 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H23N5/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10/h11-13H,1-10H2
InChI 密鑰
FAGUFWYHJQFNRV-UHFFFAOYSA-N
應用
  • Organic solar cells enhancement: It is used in developing water/alcohol-soluble hyperbranched perylene diimide electron transport layers, significantly improving the efficiency of organic solar cells (Zhou et al., 2019).
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
325.4 °F - closed cup
閃點(°C)
163 °C - closed cup