Key Documents
8.14692
Sigma-Aldrich
Hexadecyltrimethylammonium-p-toluenesulfonate
for synthesis
别名:
Hexadecyltrimethylammonium-p-toluenesulfonate, Cetyltrimethylammonium tosylate, Cetats, Tricetol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H49NO3S
CAS号:
分子量:
455.74
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
205-324-8
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥99.0% (HPLC)
形狀
powder
效力
675 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
6-8 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
mp
245-250 °C
溶解度
10 g/L
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C19H42N.C7H8O3S/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-19H2,1-4H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;
InChI 密鑰
MZMRZONIDDFOGF-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 245 °C
Melting range (upper value): ≤ 255 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3