文件
8.14674
Sigma-Aldrich
2-巯基苯并噻唑
for synthesis
别名:
2-巯基苯并噻唑
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H5NS2
CAS号:
分子量:
167.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352105
酶委員會索引編號:
205-736-8
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
<0.000003 hPa ( 25 °C)
品質等級
化驗
≥97.0% (acidimetric)
形狀
solid
自燃溫度
465 °C
效力
1680 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
15 % (v/v)
pH值
7 (25 °C, 0.12 g/L in H2O)
bp
>260 °C (decomposes)
mp
180-183 °C
轉變溫度
flash point 243 °C
溶解度
0.12 g/L
密度
1.42 g/cm3 at 20 °C
體積密度
390 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H5NS2/c9-7-8-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H,8,9)
InChI 密鑰
YXIWHUQXZSMYRE-UHFFFAOYSA-N
應用
<ul>
<li><strong>DFT studies of 2-mercaptobenzothiazole and 2-mercaptobenzimidazole as corrosion inhibitors for copper:</strong> This work explores the adsorption of MBT and MBI on Cu(111) using DFT studies, highlighting its applications in corrosion inhibition ().</li> </ul>
分析報告
含量测定(酸量法): ≥ 97.0 %
熔程(下限值): ≥ 176 °C
熔程(上限值): ≤ 181 °C
鉴别(IR):符合检验
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
392.0 °F - closed cup
閃點(°C)
200 °C - closed cup