文件
8.14635
Sigma-Aldrich
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate
for synthesis
别名:
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate, Ethyl carbitol acetate, Diethylene glycol monoethyl ether acetate, Carbitolacetate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H16O4
CAS号:
分子量:
176.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
203-940-1
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.3 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
310 °C
效力
11000 mg/kg LD50, oral (Rat)
15251 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.5 % (v/v)
bp
217-218 °C
mp
-25 °C
轉變溫度
flash point 100 °C
密度
1.01 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H16O4/c1-3-10-4-5-11-6-7-12-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
InChI 密鑰
FPZWZCWUIYYYBU-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.006 - 1.011
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
安全危害
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
208.4 °F - closed cup
閃點(°C)
98 °C - closed cup
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1