文件
8.14619
Sigma-Aldrich
乙二胺二氢碘化物
for synthesis
别名:
乙二胺二氢碘化物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2H8N2 · 2HI
CAS号:
分子量:
315.92
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
227-186-8
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
powder
pH值
4.0-6.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
InChI
1S/C2H8N2.2HI/c3-1-2-4;;/h1-4H2;2*1H
InChI 密鑰
IWNWLPUNKAYUAW-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量测定(银量法): ≥ 98.0 %
鉴别(IR):符合检验
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3