主要文件
8.14531
Sigma-Aldrich
DL-Camphorquinone
for synthesis
别名:
DL-Camphorquinone, 2,3-Bornanedione
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H14O2
CAS号:
分子量:
166.22
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352115
EC索引号:
233-814-1
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥97.0% (HPLC)
mp
197-203 °C (External MSDS)
溶解性
slightly soluble 1.7 g/L
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O=C1C2(C(C(CC2)C1=O)(C)C)C
InChI
1S/C10H14O2/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
VNQXSTWCDUXYEZ-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 197 °C
Melting range (upper value): ≤ 200 °C
Identity (IR): passes test
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3