Key Documents
8.14473
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-2-(N-Benzylprolyl)aminobenzophenone
for synthesis
别名:
(S)-(-)-2-(N-Benzylprolyl)aminobenzophenone, BPB
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H24N2O2
CAS号:
分子量:
384.47
分類程式碼代碼:
12352111
NACRES:
NA.22
品質等級
mp
97-99 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C25H24N2O2/c28-24(20-12-5-2-6-13-20)21-14-7-8-15-22(21)26-25(29)23-16-9-17-27(23)18-19-10-3-1-4-11-19/h1-8,10-15,23H,9,16-18H2,(H,26,29)/p+1/t23-/m0/s1
InChI 密鑰
IPSABLMEYFYEHS-QHCPKHFHSA-O
分析報告
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 100 °C
Melting range (upper value): ≤ 103 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in methanol): -136.0 - -134.0 °
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3