主要文件
8.14160
Sigma-Aldrich
2,5-Piperazinedione
for synthesis
别名:
2,5-Piperazinedione, Glycinanhydride, 2,5-Diketopiperazine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H6N2O2
CAS号:
分子量:
114.10
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352115
EC索引号:
203-411-5
NACRES:
NA.22
质量水平
表单
powder
溶解性
142 g/L
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
N1CC(=O)NCC1=O
InChI
1S/C4H6N2O2/c7-3-1-5-4(8)2-6-3/h1-2H2,(H,5,8)(H,6,7)
InChI key
BXRNXXXXHLBUKK-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (ex N): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3