Key Documents
810682
Sigma-Aldrich
Probumin® Bovine Serum Albumin Media Grade
≥98%, USA origin, Tested for IgG, microbiological culture, microbiological culture: suitable, Binding, transport studies
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分類程式碼代碼:
41141801
product name
Probumin® Bovine Serum Albumin Media Grade, pkg of 10 g
等級
media grade
品質等級
化驗
≥98% (purity)
形狀
lyophilized powder
儲存期限
48 mo.
分子量
~66 kDa
純化經由
heat shock fractionation
包裝
pkg of 10 g
製造商/商標名
Probumin®
來源
USA origin
技術
microbiological culture: suitable
dilution
(Binding, transport studies)
雜質
Tested for IgG
損耗
≤5%
pH值
6.8-7.2
負離子痕跡
chloride (Cl-): 0-3.0 mg/g
正離子痕跡
Na: 0-10 mg/g
異物活動
Tested for Endotoxin
Tested for mycoplasma
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
儲存和穩定性
Storage temperature< -10⁰ C
法律資訊
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3